Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Zinc acetate dihydrate |
| CAS | 5970-45-6 |
| Quantità | 250 g |
| Formula molecolare | C4H10O6Zn |
| Formula lineare | Zn(CH3COO)2 · 2H2O |
| Numero MDL | MFCD00066961 |
| Numero UN | UN3077 |
| Beilstein | 3732513 |
| Sinonimo | zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn |
| InChI Key | BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L |
| Show More |