Learn More
Zinc acetate dihydrate, Puriss., meets analytical spec. of DAB, E 650, 99-102%, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15622730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15622730 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15622730 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 250441KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    108.98€ / 1kg
    Risparmia 10.02€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Puriss., meets analytical specification of DAB, E 650, 99-102%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Zinc Acetate Dihydrate
CAS 5970-45-6
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula molecolare C4H10O6Zn
Formula lineare Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Numero MDL MFCD00066961
Numero UN 3077
Beilstein 3732513
Sinonimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
InChI Key BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
IUPAC Name zinc;diacetate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Peso formulazione 219.51g/mol
Percent Purity 99 to 102%
Grado puriss.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc acetate dihydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc acetate-2-hydrate