Learn More
Zinc acetate dihydrate, Puriss., meets analytical spec. of DAB, E 650, 99-102%, Solstice
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc acetate dihydrate |
| Nota nome | Puriss., meets analytical specification of DAB, E 650, 99-102% |
| CAS | 5970-45-6 |
| CAS max % | 100.0000% |
| Quantità | 25 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99 to 102% |
| Formula molecolare | C4H10O6Zn |
| Formula lineare | CH3COONa · 3H2O |
| Numero MDL | MFCD00071557 |
| Beilstein | 3732513 |
| Vedi altri risultati |