Learn More
Zinc Acetate Dihydrate, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15618210 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15618210 500 g Flacone in polietilene 500g
15608210 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15618210 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore Z0625500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5970-45-6
Formula molecolare C4H10O6Zn
Molecular Weight (g/mol) 219.498
Numero MDL MFCD00066961
InChI Key BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC Name zinc;diacetate;dihydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc acetate dihydrate
Punto di fusione ∼100°C
Colore Gray
pH 6.0 to 8.0 (at 20°C)
Quantità 500 g
Formula lineare Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Numero UN UN3077
Beilstein 3732513
Peso formulazione 219.51g/mol
Odore Vinegar-like
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità 1.750g/cu.cm at 20°C