Learn More
Zinc Acetate Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30452337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452337 10 g 10g
30454703 5 g 5g
30456171 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30452337 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ70156310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5970-45-6
Formula molecolare 2 C2 H3 O2 . Zn . 2 H2 O
Molecular Weight (g/mol) 219.53
Sinonimo Acetic acid, zinc salt, hydrate (2:1:2), Acetic acid, zinc salt, dihydrate (8CI,9CI), Wilzin, Zinc acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
IUPAC Name zinc;diacetate;dihydrate
SMILES O.O.[Zn+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Acetate Dihydrate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Peso formulazione 217.9769