Learn More
Zinc Acetate Dihydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc Acetate Dihydrate |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2 |
| Peso formulazione | 217.9769 |