Learn More
Zinc Acetate, TRC
Codice prodotto. 30134514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134514 1 g 1g
30009110 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134514 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ4381001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-34-6
Formula molecolare C4H6O4Zn
Molecular Weight (g/mol) 183.47
Sinonimo cetic acid, zinc salt (8CI,9CI), Zinc acetate (6CI,7CI), Galzin, Siltex CL 4, Zinc diacetate, Zinc(II) acetate
IUPAC Name zinc;diacetate
SMILES [Zn+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Acetate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/2C2H4O2.Zn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Peso formulazione 181.9558