Learn More
Fisherbrand™ Agitatore vortex IR avanzato in tecnopolimero e lega di zinco
Codice prodotto. 13284769 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
4.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita Dimensione della confezione
13284769 4.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13284769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.19€
    181.07€ / pezzi 1
    Risparmia 185.12€
    50% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Inizia a vibrare automaticamente quando il mixer rileva la presenza della provetta. L'agitatore Vortex IR ZX4 Fisherbrand™ è ideale per la miscelazione diversi tipi di provette e contenitori.
Efficienza ottimizzata:
  • Le vibrazioni hanno inizio quando il tubo viene rilevato dall'IR (brevetto VELP) 
  • Nessuna fatica né pressione
  • Elimina infortuni da sforzo ripetuto
  • Sensore a infrarossi e modalità continue
Versatilità di funzionamento:
  • Funzionamento a velocità variabile, controllo elettronico fino a 3000 giri/min
  • Ampia scelta di accessori per l'adattamento alle provette, alle piastre e ai matracci
  • Modello di tensione/frequenza universale
Design di lunga durata:
  • Gli accessori vengono montati con la semplice pressione
  • Ottima resistenza della custodia in tecnopolimero alle sostanze chimiche
  • Eccellente stabilità con base in lega di zinco
  • Piedini grandi in gomma antiscivolo per restare nella posizione richiesta
  • Protezione IP 42 da particelle e liquidi
Specifica
Orbita 4.5 mm
Intervallo di velocità 0-3000 RPM
Wattage 15 w
Product Type Mixer Advanced IR Vortex
Materiale Lega di zinco e tecnopolimero
Profondità (sistema metrico) 165 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Peso (sistema metrico) 2.7 kg
Modello ZX4
Protezione IP IP42
Modalità operative Sensore a infrarossi, continua