Learn More
Fisherbrand™ Miscelatore a vortice Wizard™ a infrarossi
Codice prodotto. 11746744 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
4.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita Dimensione della confezione
11746744 4.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11746744
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Detects the presence of the test tube and the instrumentautomatically starts vibrating. ™™ Offre due modalità operative nonché la possibilità di regolare la velocità di vibrazione.
Massima convenienza:
  • La vibrazione parte quando viene rilevato il tubo tramite IR (brevetto VELP)
  • Non è necessaria alcuna pressione e nessuna fatica - Elimina gli infortuni da sforzo ripetuto
  • Sensore a infrarossi e modalità continue
Comfort utente:
  • Compatto in termini di altezza e area
  • La stabilità viene ottimizzata con leva di selezione relativa alla modalità di funzionamento
  • 3 anti-slip rubber feet for staying in required position
Risposta multi-applicazione:
  • Variable speed operation, electronically controlled up to 3000 rpm
  • Ampia scelta di accessori per l'adattamento alle provette, alle piastre e ai matracci
  • Modello di tensione/frequenza universale
Design resistente:
  • Gli accessori vengono montati con la semplice pressione
  • Ottima resistenza della custodia in tecnopolimero alle sostanze chimiche
  • Eccellente stabilità con base in lega di zinco
  • IP 42 protection against particles and liquids
Warranty
2 anni
Specifica
Orbita 4.5 mm
Intervallo di velocità 0 to 3000RPM
Wattage 15 w
Product Type Agitatore Vortex a infrarossi
Materiale Lega di zinco e tecnopolimero
Profondità (sistema metrico) 220 mm
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Larghezza (sistema metrico) 180 mm
Peso (sistema metrico) 2.2 kg
Modello Wizard
Protezione IP IP42
Modalità operative Sensore/Continuo