Learn More
Fisherbrand™ Miscelatore a vortice classico
Codice prodotto. 11726744 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
4.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita Dimensione della confezione
11726744 4.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11726744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.65€
    181.07€ / pezzi 1
    Risparmia 119.58€
    39% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Consente di ottenere prestazioni massime in termini di velocità, con affidabilità e sicurezza eccellenti. Il miscelatore a vortice classico Fisherbrand™ è dotato di due modalità operative, offre la possibilità di cambiare la frequenza di vibrazione e dispone di una vasta gamma di accessori.
Design originale
  • Compatto in termini di altezza e area
  • La stabilità viene ottimizzata con leva di selezione relativa alla modalità di funzionamento
  • 3 anti-slip rubber feet for staying in required position
Funzionamento multi-ambiente
  • Variable speed operation, electronically controlled up to 3000 rpm
  • Ampia scelta di accessori per l'adattamento alle provette, alle piastre e ai matracci
  • Modello di tensione/frequenza universale
Progettati per durare
  • Gli accessori vengono montati con la semplice pressione
  • Ottima resistenza della custodia in tecnopolimero alle sostanze chimiche
  • Eccellente stabilità con base in lega di zinco
  • IP 42 protection against particles and liquids
Specifica
Orbita 4.5 mm
Intervallo di velocità 0 to 3000RPM
Wattage 15 w
Product Type Agitatore vortex
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Lega di zinco e tecnopolimero
Profondità (sistema metrico) 220 mm
Dimensioni (L x P x A) 7.1 x 8.7 x 2.8 in. (180 x 220 x 70 mm)
Altezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 220 mm
Peso (sistema metrico) 2.7 kg
Modello Classic
Protezione IP IP42
Modalità operative Touch, Continuous