Learn More
Zinc arsenide, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11448257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448257 100 g 100g
11438257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11448257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17623.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12006-40-5
Formula molecolare As2Zn3
Molecular Weight (g/mol) 345.98
Numero MDL MFCD00049629
InChI Key RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc arsenide, trizincarsa-1,4-diene, zinc arsenide, pieces trace metals basis
PubChem CID 25147458
IUPAC Name bis(zincio-λ²-arsanyl) zinc
SMILES [Zn].[Zn]=[As].[Zn]=[As]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc arsenide
Punto di fusione 1015°C
Quantità 100 g
Numero UN UN1557
Peso formulazione 345.95
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 5.528