Learn More
Zinc bromide, anhydrous, 98%
Descrizione
Zinc bromide solution can be used as a transparent shield against radiation. It is used as an optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. It finds an application as Lewis acid in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zinc bromide solution can be used as a transparent shield against radiation. It is used as an optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. It finds an application as Lewis acid in organic reactions.
Solubility
Soluble in alcohol, ether, acetone and tetrahydrofuran.
Notes
Hygroscopic.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 650°C |
| Materiale o nome chimico | Zinc bromide |
| Punto di fusione | 394°C |
| Nota nome | anhydrous |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN3260 |
| Beilstein | EM>9, |
| Indice di Merck | 14,10129 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in alcohol,ether,acetone and tetrahydrofuran. |
| Peso formulazione | 225.19 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Zinc bromide, anhydrous
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc bromide