Learn More
Zinc bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Product Code. 11348587
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
11348587 5 g 5g
11338587 25 g 25g
11328587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11348587 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 035725.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Add to basket
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225.188 g/mol
Zinc bromide is an optimal catalyst for stereo specific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. It is used as a transparent shield against radiation, as a fluid to displace drilling muds in transition phases, as a lewis acid in organic chemistry, colloidon emulsions for photography, a nutritional or functional ingredient in food and oral care products..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7699-45-8
Formula molecolare Br2Zn
Molecular Weight (g/mol) 225.188
Numero MDL MFCD00011294
InChI Key VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC Name zinc;dibromide
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Specifications
Punti di ebollizione 650°C
Materiale o nome chimico Zinc bromide
Punto di fusione 394°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Beads
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,10129
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,ether,90% alcohol.
Peso formulazione 225.19
Percent Purity 99.999%
Imballaggio Ampule
Indice di rifrazione 1.5452
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.201 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc bromide, ultra dry
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc bromide