Learn More
Zinc chloride, 0.7M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10639523 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10639523 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10316143 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10639523 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 389458000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00€
    409.00€ / 800mL
    Risparmia 29.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Add to basket
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punti di ebollizione 66.0°C
Materiale o nome chimico Zinc chloride
CAS 7646-85-7, 109-99-9
Colore Red
Forma fisica Liquid
Quantità 800 mL
Punto d'infiammabilità −22°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.98
Densità 0.9800g/mL
Formula molecolare Cl2Zn
Formula lineare ZnCl2
Numero MDL MFCD00011295
Indice di Merck 15, 10331
Sinonimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
InChI Key JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Zn]Cl
IUPAC Name cloruro di zinco
Molecular Weight (g/mol) 136.3
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Peso formulazione 136.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.65 to 0.8M (argentometry)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc chloride, 0.7M solution in THF
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.