Learn More
Zinc chloride, 1.0M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10292572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità missing translation for 'unitSize'
10292572 100 mL 100mL
10029051 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10292572 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 370051000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.60€
    88.30€ / 100mL
    Risparmia 6.30€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Zinc chloride
Colore Blue-Gray or Colorless to Yellow
Nota nome 1.0M solution in diethyl ether
CAS 7646-85-7
Concentrazione 0.9 to 1.1M
Densità 0.8400g/mL
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare Cl2Zn
Formula lineare ZnCl2
Numero MDL MFCD00011295
Quantità 100 mL
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Indice di Merck 15, 10331
Forma fisica Solution, May Contain A Small Amount Precipitate
Sinonimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
InChI Key JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Zn]Cl
IUPAC Name cloruro di zinco
Molecular Weight (g/mol) 136.28
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Peso formulazione 136.29
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc chloride, 1.0M solution in diethyl ether
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.