Learn More
Zinc chloride, 97+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-41006
29.66 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
7646-85-7
Cl2Zn
136.29
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
dichlorozinc
Cl[Zn]Cl
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
7646-85-7
Cl2Zn
136.29
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
dichlorozinc
Cl[Zn]Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 732.0°C
Materiale o nome chimico Zinc chloride
Punto di fusione 293.0°C
Nota nome 97+%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 97% min. (Argentometry)
Formula lineare ZnCl2
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Indice di Merck 15, 10331
Informazioni di solubilità Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone
Peso formulazione 136.29
Percent Purity ≥97%
Grado ACS Reagent
Imballaggio Plastic bottle
Densità 0.84
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.