Learn More
Zinc chloride, 98.5%, for analysis
Codice prodotto. 10572411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10572411 500 g Flacone in plastica 500g
10388843 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10572411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 198945000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-85-7
Formula molecolare Cl2Zn
Molecular Weight (g/mol) 136.29
Numero MDL MFCD00011295
InChI Key JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC Name cloruro di zinco
SMILES Cl[Zn]Cl
Specifica
Punti di ebollizione 732.0°C
Materiale o nome chimico Zinc chloride
Punto di fusione 293.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Complexometry)
Densità 0.84
Formula lineare ZnCl2
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Indice di Merck 15, 10331
Informazioni di solubilità Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone
Peso formulazione 136.29
Percent Purity 98.5%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.