Learn More
Zinc chloride, 99.99%, (trace metal basis), extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 732.0°C |
| Materiale o nome chimico | Zinc chloride |
| Punto di fusione | 293.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 50 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% |
| Densità | .98g/mL |
| Formula lineare | ZnCl2 |
| Vedi altri risultati |