Learn More
Zinc Chloride solution EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12910904 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12910904 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12910904 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 063 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    108.82€ / 1000mL
    Risparmia 6.18€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Chloride solution
Imballaggio Bottle
CAS 7646-85-7
Formula molecolare Cl2Zn
Concentrazione 0.05 M
InChI Key JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Zn]Cl
IUPAC Name cloruro di zinco
Molecular Weight (g/mol) 136.28
PubChem CID 5727
Quantità 1000 mL
ChEBI CHEBI:49976
Grado Eu. Ph. Reference
Identificativo prodotto
  • Zinc chloride 0.05M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3008500
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .