Learn More
Zinc Citrate Tribasic Dihydrate, purum, ≥98% (KT), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15687580 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15687580 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15687580 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 96494100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum,≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc citrate tribasic dihydrate
Punto di fusione 334°C
CAS 5990-32-9
Colore White
Quantità 100 g
Formula molecolare C12H14O16Zn3
Formula lineare (C6H5O7)2Zn3 · 2H2O
Numero MDL MFCD00150587
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3819614
Sinonimo zinc citrate dihydrate, unii-021ibv57il, acmc-20aj8r, citric acid zinc salt dihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt 2:3 , dihydrate, trizinc 2+ dicitrate dihydrate, zinc citrate, dihydrate, reagent, trizinc, ion zn2+ dicitrate dihydrate, zinc 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate-water 3/2/2, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt, hydrate 2:3:2
InChI Key OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
IUPAC Name trizinc;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 610.368
PubChem CID 16213234
Peso formulazione 610.4g/mol
Percent Purity ≥98% (calc. based on dry substance, KT)
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder