Learn More
Zinc Copper composite, -100 mesh, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11365088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11365088 10 g 10g
11355088 100 g 100g
11345088 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11365088 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044013.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Copper composite
Nota nome Alloy Precursor
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Typically Zn 90 to 95, Cu 5 to 10 wt%
Quantità 10 g
Dimensioni maglia −100 Mesh
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD03102068
Numero UN UN3089
Percent Purity 99%