Learn More
Zinc-Copper Couple, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc-Copper Couple |
| CAS | 53801-63-1 |
| Formula molecolare | CuZn |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Copper','compd. with zinc |
| InChI Formula | InChI=1S/Cu.Zn |
| SMILES | [Cu].[Zn] |
| IUPAC Name | copper;zinc |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.93 |
| Peso formulazione | 126.8587 |