Learn More
Zinc cyanide, 98%, pure
Codice prodotto. 10203012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
Codice prodotto. 10203012
Marca: Thermo Scientific Acros 368070050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 557-21-1 | C2N2Zn | 117.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-21-1
Formula molecolare C2N2Zn
Molecular Weight (g/mol) 117.43
Numero MDL MFCD00011292
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc cyanide
Punto di fusione 800.0°C
Nota nome 98%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Complexometry)
Formula lineare Zn(CN)2
Beilstein 02,III,86
Indice di Merck 15,10334
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 117.43
Percent Purity 98%
Grado Pure
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc cyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.