Learn More
Zinc cyanide, 98%
Codice prodotto. 11466840
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
1kg
25g
Codice prodotto. 11466840
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15836.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 557-21-1 | Zn(CN)2
Zinc cyanide is used for electroplating of zinc. In Gatterman reaction , it is used for the introduction of formyl group in to aromatic compounds as well as to prepare 2-hydroxy-1-nafthaldehyde and mesitaldehyde. It is also used in chemical analysis in analytical chemistry. Further, it acts as a catalyst for the cyanosilylation of aldehydes and ketones. In addition to this, it reacts with 1,3,5-triethyl-benzene to get 2,4,6-triethyl-benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Zinc cyanide is used for electroplating of zinc. In Gatterman reaction , it is used for the introduction of formyl group in to aromatic compounds as well as to prepare 2-hydroxy-1-nafthaldehyde and mesitaldehyde. It is also used in chemical analysis in analytical chemistry. Further, it acts as a catalyst for the cyanosilylation of aldehydes and ketones. In addition to this, it reacts with 1,3,5-triethyl-benzene to get 2,4,6-triethyl-benzaldehyde.
Solubility
Soluble in alkalies, potassium cyanide and ammonia. Insoluble in water and most solvents.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-21-1
Formula molecolare Zn(CN)2
Numero MDL MFCD00011292
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc cyanide
Punto di fusione 800°C (decomposition)
Quantità 25 g
Formula lineare Zn(CN)2
Numero UN UN1713
Beilstein 4124366
Indice di Merck 14,10135
Informazioni di solubilità Soluble in alkalies,potassium cyanide and ammonia. Insoluble in water and most solvents.
Peso formulazione 117.42
Percent Purity 98%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.852
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc cyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Zinc cyanide