Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Zinc Die-casting Stand Clamps
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
12 to 25 mm
20 to 40 mm
30 to 80 mm
38 to 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | Each |
| Tipo | Stand Clamp |
| Materiale | Zinc Die Cast, Powder Coated |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 38 to 60 mm |