Learn More
Zinc Difluoride, TRC
Codice prodotto. 30456818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456818 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456818 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ43969010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Difluoride
CAS 7783-49-5
Quantità 10 g
Formula molecolare F2Zn
Sinonimo Zinc Difluoride (ZnF2), Zinc Fluoride
InChI Formula InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
IUPAC Name zinc;difluoride
Molecular Weight (g/mol) 103.38
Peso formulazione 101.926