Learn More
Zinc Difluoride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc Difluoride |
| CAS | 7783-49-5 |
| Quantità | 50 g |
| Formula molecolare | F2Zn |
| Sinonimo | Zinc Difluoride (ZnF2), Zinc Fluoride |
| InChI Formula | InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [F-].[F-].[Zn+2] |
| IUPAC Name | zinc;difluoride |
| Molecular Weight (g/mol) | 103.38 |
| Peso formulazione | 101.926 |