Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Zinc Fluoride |
| Punto di fusione | 872°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | ZnF2 |
| Peso formulazione | 103.39g/mol |
| Percent Purity | 99% |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Pressione del vapore | 1mmHg (970°C) |
| Show More |