Learn More
Zinc fluoride, anhydrous, 99% min
Codice prodotto. 11387237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387237 50 g 50g
11377237 250 g 250g
11367237 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11387237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011541.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.377 g/mol
It is widely used in fluorination of organic compounds, as additive of electrolytic aluminum and also in electroplating baths. It is used in preserving food, manufacture of flux, oxygen-sensitive applications such as metal production, glasses, enamels, fabrics and plastics. It is also used in oil refining, manufacture of pharmaceuticals, manufacture phosphors for fluorescent electric lights, and floor coverings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-49-5
Formula molecolare F2Zn
Molecular Weight (g/mol) 103.377
Numero MDL MFCD00011298
InChI Key BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC Name zinc;difluoride
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Specifica
Punti di ebollizione 1500°C
Materiale o nome chimico Zinc fluoride
Punto di fusione 872°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99% min. (anhydrous)
Densità 4.95
Informazioni di solubilità Sparingly soluble in hydrochloric acid,nitric acid,and ammonium hydroxide.
Peso formulazione 103.37
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc fluoride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc fluoride