Learn More
Zinc foil, 0.25mm (0.01in) thick, 30cm (12in) wide, 99.98% (metals basis)
Codice prodotto. 11315938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 cm
50 cm
250 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11315938 50 cm Pezzo
11325938 10 cm Pezzo
11335938 250 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11315938 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010436.BW
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Form: approx. 53g/30x10cm | CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-66-6
Formula molecolare Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
Numero MDL MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc
Colore Gray
Aspetto Gray foil
Densità 7.14g/cm3
Quantità 50 cm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.98% (Metals basis)
Forma Foil