Learn More
Zinc(II) acetylacetonate, ca. 25% Zn
Codice prodotto. 10569833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10569833 100 g Glass bottle 100g
10176863 5 g Glass bottle 5g
10783245 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10569833 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 388771000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 14024-63-6 | C10H14O4Zn | 263.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14024-63-6
Formula molecolare C10H14O4Zn
Molecular Weight (g/mol) 263.60
Numero MDL MFCD00000035
InChI Key CYDXJXDAFPJUQE-FDGPNNRMSA-L
Sinonimo zinc acetylacetonate hydrate, zinc 2,4-pentanedionate, hydrate, zinc 2+ bis 2z-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
PubChem CID 131675103
SMILES [Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Punti di ebollizione 129.0°C to 131.0°C (10.0mmHg)
Materiale o nome chimico Zinc(II) acetylacetonate
Punto di fusione 124.0°C to 126.0°C
Colore White to Ivory
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6.9g/L (20°C)
IUPAC Name zinc(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
Peso formulazione 263.59
Percent Purity ∼25% (Zn)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc(II) acetylacetonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.