Learn More
Zinc iodide, 98+%, pure
Codice prodotto. 10378340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10378340 50 g Glass bottle 50g
10686782 250 g Glass bottle 250g
10677934 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10378340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208060500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10139-47-6 | I2Zn | 319.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10139-47-6
Formula molecolare I2Zn
Molecular Weight (g/mol) 319.19
Numero MDL MFCD00011299
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc iodide
Punto di fusione 446°C
Nota nome 98+%
Colore Beige-Yellow to White
Forma fisica Hygroscopic Crystalline Powder or Crystals
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Argentometry)
Formula lineare ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Indice di Merck 15, 10339
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 319.19
Percent Purity ≥98%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.74
Densità 4.7400g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide