Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc iodide |
| Punto di fusione | 446°C |
| Nota nome | 98+% |
| Colore | Beige-Yellow to White |
| Forma fisica | Hygroscopic Crystalline Powder or Crystals |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (Argentometry) |
| Formula lineare | ZnI2 |
| Fieser | 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88 |
| Indice di Merck | 15, 10339 |
| Vedi altri risultati |