Learn More
Zinc iodide, 98%
Codice prodotto. 15431007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15431007 250 g 250g
15421007 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15431007 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011661.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10139-47-6
Zinc iodide is often used as an x-ray opaque penetrant in industrial radiography to improve the contrast between the damage and intact composite.n conjunction with osmium tetroxide ZnI2 is used as a stain in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10139-47-6
Numero MDL MFCD00011299
Specifica
Punti di ebollizione 625°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Zinc iodide
Punto di fusione 446°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Formula lineare ZnI2
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,10140
Informazioni di solubilità Freely soluble in water, glycerol, alcohol, ether
Peso formulazione 319.18
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.74 g/mL