Learn More
Zinc iodide, 99.999%, (trace metal basis), extra pure
Codice prodotto. 10346591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10346591 5 g Glass Bottle 5g
10378010 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10346591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 212760050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10139-47-6 | I2Zn | 319.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10139-47-6
Formula molecolare I2Zn
Molecular Weight (g/mol) 319.19
Numero MDL MFCD00011299
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc iodide
Punto di fusione 446°C
Nota nome 99.999%
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Indice di Merck 15, 10339
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 319.19
Percent Purity 100.00%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 4.74
Densità 4.7400g/mL