Learn More
Zinc iodide, 99.999%, (trace metal basis), extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc iodide |
| Punto di fusione | 446°C |
| Nota nome | 99.999% |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Formula lineare | ZnI2 |
| Fieser | 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88 |
| Indice di Merck | 15, 10339 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether |
| Peso formulazione | 319.19 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Zinc iodide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide