Learn More
Zinc Iodide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc Iodide |
| CAS | 10139-47-6 |
| Quantità | 5 g |
| Formula molecolare | I2Zn |
| Sinonimo | NSC 39113, Zinc Diiodide |
| InChI Formula | InChI=1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | I[Zn]I |
| IUPAC Name | diiodozinc |
| Molecular Weight (g/mol) | 319.19 |
| Peso formulazione | 317.7381 |