Learn More
Zinc iodide, ultra dry, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11398587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398587 5 g 5g
11388587 25 g 25g
11308597 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11398587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035727.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10139-47-6 | ZnI2
Zinc iodide is used as an x-ray opaque penetrant in industrial radiography to enhance the contrast. It is used as electrode compartments and as a stain in electron microscopy in association with osmium tetroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10139-47-6
Formula molecolare ZnI2
Numero MDL MFCD00011299
Specifica
Punti di ebollizione 625°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Zinc Iodide
Punto di fusione 446°C
Nota nome Ampouled under argon
Forma fisica Granules
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%, metal basis
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 319.18
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.74
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide