Learn More
Zinc Isotopic Standard: Zn @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Zn-68)
Codice prodotto. 30323883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30323883 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323883 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLIS68ZN50
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc-68
CAS 14378-35-9
Nomi componenti o analita Zinc-68
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 68 Zn
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinonimo 68 Zn
InChI Formula InChI=1 S/Zn/i1+3
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES [68 Zn]
Elemento Zn
IUPAC Name zinc-68
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 67.92
Quantità 50 mL
Peso formulazione 67.9248