Learn More
Zinc naphthenate, ^=67% in mineral spirits (10% Zn)
Codice prodotto. 11318368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318368 500 g 500g
11308368 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318368 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039554.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12001-85-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12001-85-3
Numero MDL MFCD00147699
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc naphthenate
Colore Colorless
Densità 1.01 g/mL
Punto d'infiammabilità >37.8° (100°F)
Quantità 500 g
Numero UN UN1993
Forma fisica Liquid