Learn More
Zinc Nitrate, 6-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15578284 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15578284 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15568284 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15578284 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 434405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.64€
    526.90€ / 2.5kg
    Risparmia 302.74€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 10196-18-6
Formula molecolare H12N2O12Zn
Molecular Weight (g/mol) 297.48
Numero MDL MFCD00149889
InChI Key JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
IUPAC Name zinc;dinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Nitrate
Nota nome 6-Hydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.07kg
Peso formulazione 297.47
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent