Learn More
Zinc nitrate hexahydrate, 98%, extra pure
Codice prodotto. 10276980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10276980 1 kg Flacone in plastica 1kg
10286980 5 g Glass Bottle 5g
10036103 250 g Flacone in plastica 250g
11944271 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10276980 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211660010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10196-18-6 | H12N2O12Zn | 297.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10196-18-6
Formula molecolare H12N2O12Zn
Molecular Weight (g/mol) 297.48
Numero MDL MFCD00149889
InChI Key JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc nitrate hexahydrate
Punto di fusione 36.0°C
Colore White
Forma fisica Adhering Crystals
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare Zn(NO3)2·6H2O
Indice di Merck 14,10144
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1800g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
IUPAC Name zinc;dinitrate;hexahydrate
Peso formulazione 297.46
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica