Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc nitrate hexahydrate |
| Punto di fusione | 36.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Adhering Crystals |
| Quantità | 5 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Formula lineare | Zn(NO3)2·6H2O |
| Indice di Merck | 14,10144 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 1800g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol |
| IUPAC Name | zinc(2+) hexahydrate dinitrate |
| Vedi altri risultati |