Learn More
Zinc Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15612280 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
7 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
7kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15612280 100 g Flacone in polietilene 100g
15622280 500 g Flacone in polietilene 500g
15632280 7 kg Drum with inliner 7kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15612280 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 228737100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10196-18-6
Formula molecolare H12N2O12Zn
Molecular Weight (g/mol) 297.48
Numero MDL MFCD00149889
InChI Key JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Nitrate Hexahydrate
Punto di fusione 38.9°C
Colore White
Quantità 100 g
Formula lineare Zn(NO3)2 · 6H2O
Numero UN UN1514
Informazioni di solubilità Soluble in water
IUPAC Name zinc;dinitrate;hexahydrate
Peso formulazione 297.49g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder or Crystals or Flakes
Densità 2.060g/cm3