Learn More
Zinc nitrate hexahydrate, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11311679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Unit Size:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
11311679 500 g 500g
11321679 2 kg 2kg
11331679 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11311679 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012313.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10196-18-6 | H12N2O12Zn | 297.48 g/mol
Zinc nitrate hexahydrate is used in the synthesis of coordination polymers. It is utilized in the preparation of zinc oxide based nanowires. It is also used as a mordant in dyeing. It is involved in the preparation of a new microporous, organically templated zinc phosphate, which finds application as catalysts and other applications involving microporosity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10196-18-6
Formula molecolare H12N2O12Zn
Molecular Weight (g/mol) 297.48
Numero MDL MFCD00149889
InChI Key JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
IUPAC Name zinc(2+) hexahydrate dinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Zinc nitrate hexahydrate
Punto di fusione ∽36°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcoholSoluble in water and ethanol.
Peso formulazione 297.47 (189.38 Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.07 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc nitrate hexahydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, zinc salt, hexahydrate, zinc nitrate