Learn More
Zinc Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Specifica
Punto di fusione | 36°C |
Colore | White |
pH | 5.1 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 250 g |
Peso formulazione | 297.46g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |