Learn More
Zinc nitrate hexahydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Beschreibung
Zinc nitrate hexahydrate is used as an analytical reagent, catalyst and as a mordant in dyeing. It finds application in electro galvanizing, rubber industry and in the water treatment industry. It is widely used as the precursor for the synthesis of zinc oxide. It is employed in the preparation of the steel phosphating agent. In the field of agriculture, it is used for nourishing and protecting fruit trees from acid rain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Zinc nitrate hexahydrate |
| Punto di fusione | ∼36°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Aggregates |
| Quantità | 50 g |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Densità | 2.07 g/mL |
| Formula lineare | Zn(NO3)2·6H2O |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc nitrate hexahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, zinc salt, hexahydrate