Learn More
Zinc Nitrate Hexahydrate, TRC
Codice prodotto. 30456882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456882 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456882 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ4398001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc Nitrate Hexahydrate
CAS 10196-18-6
Quantità 1 g
Formula molecolare H12N2O12Zn
Sinonimo Nitric Acid Zinc Salt Hydrate, Nitric Acid Zinc Salt Hexahydrate, Zinc Dinitrate Hexahydrate
InChI Formula InChI=1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC Name zinc;dinitrate;hexahydrate
Molecular Weight (g/mol) 297.51
Peso formulazione 295.9682