Learn More
Zinc oxide, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-221607
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
1314-13-2
OZn
81.38
MFCD00011300
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
14806
CHEBI:36560
oxozinc
O=[Zn]
1314-13-2
OZn
81.38
MFCD00011300
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
14806
CHEBI:36560
oxozinc
O=[Zn]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Zinc oxide
Punto di fusione 1975.0°C
Nota nome 99.5+%
Colore White or White-Yellow
Forma fisica Amorphous Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (Complexometry)
Formula lineare ZnO
Indice di Merck 15,10347
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol
Peso formulazione 81.38
Percent Purity ≥99.5%
Imballaggio Plastic bottle
Residuo dopo la combustione 1% max. (1 g,500°C)
Gravità specifica 5.6
Densità 5.6000g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.