Learn More
Zinc oxide, 99.5+%
Codice prodotto. 10236300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10236300 1 kg Flacone in plastica 1kg
13428438 5 kg Plastic Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10236300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 194890010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-13-2
Formula molecolare OZn
Molecular Weight (g/mol) 81.38
Numero MDL MFCD00011300
InChI Key XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC Name oxozinc
SMILES O=[Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc oxide
Punto di fusione 1975.0°C
Nota nome 99.5+%
Colore White or White-Yellow
Forma fisica Amorphous Powder
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Residuo dopo la combustione 1% max. (1 g,500°C)
Gravità specifica 5.6
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (Complexometry)
Densità 5.6000g/mL
Formula lineare ZnO
Indice di Merck 15,10347
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol
Peso formulazione 81.38
Percent Purity ≥99.5%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.